Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires d’options de portes pour incubateurs et chambres environnementales
Code produit 15593751 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Installation:
Installé par le client
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Installation Conditionnement
15593751 Installé par le client 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15593751 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 190892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    600.00€ / 1 pièces
    Économisez 40.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Chambre environnementale (3948 et 3962)
Personnalisez la configuration de la chambre climatique et de l’incubateur pour mieux répondre aux besoins spécifiques du laboratoire grâce aux options de porte Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Couvercles en verre pour portes en acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Chambre environnementale (3948 et 3962)
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
Type Couvercles en verre pour portes en acier inoxydable
Installation Installé par le client