Learn More
Dopal (>80%), TRC
Code produit 30138238
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138238 100 mg 100mg
30135697 50 mg 50mg
30005163 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138238 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD533885100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5707-55-1
Formule moléculaire C8 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Synonyme Benzeneacetaldehyde, 3,4-dihydroxy-, Acetaldehyde, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacetaldehyde, (3,4-Dihydroxyphenyl)acetaldehyde, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetaldehyde, 3,4-Dihydroxy-α-tolualdehyde, Dopal, Homoprotocatechualdehyde
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetaldehyde
SMILES Oc1ccc(CC=O)cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dopal
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,4-5,10-11H,3H2
Poids de la formule 152.0473