Learn More
Dopamine 4-Bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30138285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138285 10 mg 10mg
30011413 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138285 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD53379510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38632-24-5
Formule moléculaire C14H19NO8
Poids moléculaire (g/mol) 329.3
Synonyme 4-(2-Aminoethyl)-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Dopamine Glucuronide, Dopamine-4-O-glucuronide;
SMILES OC1=C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2)C=CC(CCN)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dopamine 4-beta-D-Glucuronide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H19NO8/c15-4-3-6-1-2-8(7(16)5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14,16-19H,3-4,15H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
Poids de la formule 329.1111