Learn More
R&D Systems™ Dopamine hydrochloride
Code produit 18702694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18702694 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18702694 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3548/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.31€
    116.55€ / 50mg
    Économisez 13.76€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous agonist at dopamine D1-5 receptors
Dopamine hydrochloride is an endogenous neurotransmitter that acts as an agonist at dopamine D1-5 receptors. Synthesized in the substantia nigra and ventral tegmental area, and is a precursor in noradrenalin and adrenalin biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C8H12ClNO2
Poids de la formule 189.64
Pureté >99%
Poids moléculaire 189.64