Learn More
Chlorhydrate de dopamine, TRC
Code produit 30007678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007678 1 g 1g
30008432 25 g 25g
18032130 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007678 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD5337801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-31-7
Formule moléculaire C8 H11 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 189.64
Synonyme Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-β-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl)benzène-1,2-diol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dopamine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Poids de la formule 189.0557
Pourcentage de pureté >95%