Learn More
Chlorhydrate de dopamine, TRC
Code produit 30008432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008432 25 g 25g
30007678 1 g 1g
18032130 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD53378025G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-31-7
Formule moléculaire C8 H11 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 189.64
Synonyme Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-β-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl)benzène-1,2-diol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dopamine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Poids de la formule 189.0557
Pourcentage de pureté >95%