Description
- Montée dans le bouchon d’un récipient existant
- Ensuite, la pompe est insérée dans le trou et vissée en place par le dessous
- Une connexion à un conteneur correspondant n’est pas incluse dans la portée de la livraison
- Pièces à contact moyen en PP, PE et acier inox
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 30 mL/coup |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Convient aux barils, boîtes, bonbonnes ou flacons, pour le dosage de liquides de différentes viscosités, pour une utilisation avec des denrées alimentaires |
| Matériau | Polypropylène, polyéthylène, acier inox, Polypropylène, Acier inoxydable |
| Quantité | 1 |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | Pompe doseuse |
| Longueur (impériale) | 28,5 cm |
| Taille du bouchon | 28,5 mm |