Learn More
BRAND™ Élément de dosage pour Dispensette™ Distributeurs de bouteilles pour analyse de traces S
Code produit 15613997 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dispensette Analyse des traces S
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15613997 Dispensette Analyse des traces S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15613997 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 708035
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Élément doseur de rechange pour tous les modèles de Dispensette™ Distributeurs d'analyse de traces S, 1-10 mL. Comprend un certificat de performance.
  • Élément doseur de rechange pour BRAND™ Dispensette™ Analyse de traces S 1 à 10 mL
  • S’adapte aux instruments avec le tantale ou le ressort platine-iridium
  • Comprend un certificat de performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 ml
À utiliser avec (équipement) Dispensette Analyse des traces S
Comprend Certificat de qualité