Learn More
Lenz Laborglasintrumente Entonnoir de dosage
Code produit 11993601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11993601 1 L 1 pièce
11903611 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11993601 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 06350070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    137.75€ / 1 pièces
    Économisez 80.25€
    36% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Contenu du système et pièces de rechange pour les unités de réaction/distillation unidirectionnelles 6, 10, 20 l, LF 150
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
À utiliser avec (équipement) Cuve de réaction/unité de distillation de 6 et 10 litres
Numéro de joint NS 29/32