Learn More
Hanna Instruments™ Pompe doseuse
Code produit 10601742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,5 L/h
10 L/h
20 L/h
5 L/h
7 L/h
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
10601742 7 L/h 1 pièce
10345721 5 L/h 1 pièce
11850164 1,5 L/h 1 pièce
10274131 10 L/h 1 pièce
10458822 20 L/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10601742 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur BL72
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.75€
    344.65€ / 1 pièces
    Économisez 301.10€
    46% de réduction
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe doseuse Black Stone™
• Débit 1,5 à 20 l/h
• Doseur Kynar™ à haute résistance chimique
• Auto-amorçante
• Débit réglable par variation de la fréquence d'impulsion de 0 à 100%
• Fixation murale ou sur paillasse
• Diode LED clignotante à chaque impulsion de la pompe
• Matériaux au contact du liquide
• Doseur haute-résistance en PVDF
• Membrane et siège de clapets téflonisés
• Billes de clapet en verre
• Pompe PVDF
• Inclus avec 7 m de tube polyéthylène 5 x 8mm.
Spécification
Hauteur totale (métrique) 150 mm
Longueur totale (métrique) 180 mm
Température (métrique) Max 45°C
Débit 7 L/h
Pression maximale 3 bars
Poids (métrique) 4 kg