Learn More
Hanna Instruments™ Pompe doseuse
Code produit 11850164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,5 L/h
10 L/h
20 L/h
5 L/h
7 L/h
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11850164 1,5 L/h 1 pièce
10601742 7 L/h 1 pièce
10345721 5 L/h 1 pièce
10274131 10 L/h 1 pièce
10458822 20 L/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11850164 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur BL1.52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.55€
    344.65€ / 1 pièces
    Économisez 248.90€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Hauteur totale (métrique) 150 mm
Longueur totale (métrique) 180 mm
Température (métrique) Max 45°C
Débit 1,5 L/h
Pression maximale 12 bars
Poids (métrique) 4 kg