Learn More
Socorex™ Dosys™ seringue automatique classique à poignée pistolet
Description
- Poignée-pistolet.
- Seringue automatique à remplissage automatique.
- Système de vannes Luer Lock intégré.
- S’adapte à chaque main.
- Nécessite un effort limité.
- Reproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique.
- Piston en acier inox de haute précision.
- Corps en verre rodé.
- Déplacement et serrage souples du piston.
- Corps en verre protégé par un manchon en PVC (non autoclavable).
- Démontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
| Comprend | Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, canules d’aspiration et d’aération, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. |
| Type de produit | Seringue automatique, poignée-pistolet |
| Graduations | 0,5 ml |
| Modèle | Dosystrade; Classic 173 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Précision | lt; 0,5% à lt; 0,2% |
| Volume (métrique) | 0,5 ml à 5 ml |
| Type de connexion | Luer-Lock |
| Afficher plus |