Learn More
Socorex™ Seringue automatique à deux anneaux Dosystrade; Classic
Product Code. 11756596
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,025 à 0,3 ml
0,1 à 0,5 ml
0,1 à 1 ml
0,3 à 2 ml
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
11756596 0,3 à 2 ml 1 pièce
11726596 0,025 à 0,3 ml 1 pièce
11736596 0,1 à 0,5 ml 1 pièce
11746596 0,1 à 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11756596 Supplier Socorex™ Supplier No. 163.0502
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une seringue automatique à poignée à deux anneaux. La seringue automatique à deux anneaux Socorextrade; Dosystrade; Classic s’adapte à chaque main et nécessite un effort limité lors de son utilisation.
ulliPoignée à deux anneaux./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vannes Luer Lock intégré./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston./liliCorps en verre protégé par un manchon en PVC (non autoclavable)./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./li/ul
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Comprend Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, canules d’aspiration et d’aération, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation.
Type de produit Seringue automatique, deux anneaux
Graduations 0,1 ml
Modèle Dosystrade; Classic 163
Quantité 1 de chaque
Précision lt; 0,6% à lt; 0,4%
Volume (métrique) 0,3 à 2 ml
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui