Learn More
Socorex™ Canule de distribution en acier inox Dosys
Code produit 10282503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
0,8 mm
1,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10282503 1,2 mm 1 pièce
10039502 0,8 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10282503 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 370.1250
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Diamètre (métrique) externe 1,2 mm
Type de produit Canule de distribution
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm