Learn More
Dotriacontane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10230743 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10230743 5 g Flacon en verre 5g
10162190 25 g Flacon en plastique 25g
10145203 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10230743 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117690050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-85-4
Formule moléculaire C32H66
Poids moléculaire (g/mol) 450.88
Numéro MDL MFCD00009411
Clé InChI QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
CID PubChem 11008
ChEBI CHEBI:36020
Nom IUPAC dotriacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dotriacontane
Note relative au nom 97%
Point de fusion 67°C to 72°C
Couleur Gris à blanc
Point d’ébullition 467°C
Point d’éclair 247°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)30CH3
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in ethyl ether,very soluble in benzene
Poids de la formule 450.86
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Flocons brillants