Learn More
Dotriacontane, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dotriacontane |
| CAS | 544-85-4 |
| Formule moléculaire | C32H66 |
| Numéro MDL | MFCD00009411 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 450.87 |
| Pourcentage de pureté | 98% |