Learn More
Dotriacontane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418087 5 g 5g
11428087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11418087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17480.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
Dotriacontane is used as a solvent medium for crystallization of isotactic polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dotriacontane est utilisé comme milieu de solvant pour la cristallisation du polypropylène isotactique.
Solubilité
Soluble dans le toluène chaud, l’éther diéthylique, le benzène et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-85-4
Formule moléculaire C32H66
Poids moléculaire (g/mol) 450.88
Numéro MDL MFCD00009411
Clé InChI QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
CID PubChem 11008
ChEBI CHEBI:36020
Nom IUPAC dotriacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dotriacontane
Point de fusion 68°C to 71°C
Densité 0.812
Point d’ébullition 300°C to 310°C
Quantité 5 g
Beilstein 1783260
Informations sur la solubilité Soluble in hot toluene,diethyl ether,benzene and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 450.88
Pourcentage de pureté 98%