Learn More
Sampling Systems™ Louches USP classe VI à double ensachage
Tous les produits Sampling Systems Produits
Description
- En standard, ces louches sont fabriquées en plastique médical de haute qualité conforme à la FDA, USP classe VI, USP 661 et sont certifiées sans ESB / EST.
- Les louches sont fournies dans un emballage double dans le cadre de notre gamme SteriWare Ultra.
- La boîte est également revêtue d’un autre sachet pour une protection supplémentaire.
- Fabriquées à partir d’un PEHD conforme à la FDA et à la CE.
- Le PEHD offre une bonne résistance chimique.
- Les louches sont conformes à la norme SAL 10-6
- USP CLASSE VI - Polymère de qualité médicale de haute qualité qui a également été testé indépendamment à l’USP 661.
- Les louches sont entièrement fabriquées en salle blanche et l’emballage final est effectué en salle blanche de classe 10 000.
- Chaque louche est inspectée à 100 % avant l’emballage
- Chaque lot est produit avec un certificat de conformité spécifique au lot et un certificat d’irradiation.
Spécification
Spécification
| Matériau | HDPE |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Stérilité | Stérile |
| Type d’emballage | Double ensachage |