Description
- Conçu pour nettoyer les surfaces planes et les zones difficiles en angle avec un contrôle et une précision absolus
- Les composants en acier inoxydable sont électropolissés
- QDCCD - cadre en acier inoxydable pour utilisation avec des poignées universelles en acier inoxydable QD
- L’adaptateur de joint pivotant peut être verrouillé pour équilibrer la maniabilité et la précision
- Cadre adaptateur, housses et poignées vendus séparément
Spécification
Spécification
| Dimensions | 4 x 10 in |
| Type de produit | Cadre de serpillère pose à plat |
| Code couleur | Blanc |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Double CornerCleaner série couvertures |
| Color-coded | Non |
| Matériau | Polyéthylène |