Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles à double profondeur qwikTRAK™
Code produit 15996981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
18 in
21 in
24 in
Largeur (impériale) d’étagère:
18 po
21 po
24 po
Finition:
Chrome
Epoxy vert Metroseal
Polymère lourd
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Largeur (impériale) d’étagère Finition Conditionnement
15996981 21 in 21 po Chrome 1 pièce
15906991 21 in 21 po Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
15936991 24 in 24 po Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
15946991 24 in 24 po Polymère lourd 1 pièce
15976981 18 in 18 po Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
15916991 24 in 24 po Chrome 1 pièce
15986981 18 in 18 po Polymère lourd 1 pièce
15926991 24 in 24 po Epoxy vert Metroseal 1 pièce
15966981 18 in 18 po Epoxy vert Metroseal 1 pièce
15956981 18 in 18 po Chrome 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15996981 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LBTM21C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00€
    975.71€ / 1 pièces
    Économisez 684.29€
    41% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Le kit fournit des composants pour les étagères qui s’adaptent sur des rails pour une mobilité accrue
  • Pour une utilisation avec Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ et MetroMax i™ systèmes d'étagères
  • Le kit comprend huit 74 in. Poteaux de 188 cm de haut, quatre roulettes à gorge en V, un ensemble de roulette à canal central en acier inoxydable, butoirs annulaires, supports de barre d'accouplement et autres accessoires de quincaillerie
Informations sur la commande
Commandez un kit par système double profondeur. Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Type de produit Kit d’unité mobile
Finition Chrome
À utiliser avec (équipement) Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
Comprend Huit montants de 74 po de hauteur, quatre roulettes à rainure en V, un ensemble de roulettes à canal central en acier inox, des tampons en forme de donut, des supports traverse et d’autres éléments de fixation
Largeur (impériale) d’étagère 21 po
Largeur (impériale) 21 in
Largeur (métrique) d’étagère 53 cm
Largeur (métrique) 53 cm
Matériau Acier