Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Distillateurs d’eau à distillation double
Code produit. 10160651
Click to view available options
Capacité de chauffe (impériale):
2 l/h
8 l/h
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10160651
Marque: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 2108
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces distillateurs pour une variété d’applications de distillation. Les distillateurs à distillation unique en acier inox GFL Gesellschaft fuer Labortec™ produisent des distillats ultra purs, à faible teneur en gaz, exempts de bactéries et de pyrogènes avec une conductivité très faible.
  • Excellente qualité de distillat, conductivité du mono-distillat env. 2,2 μs/cm à 25°C ; conductivité
  • de bi-distillat env. 1,6 μs/cm à 25°C
  • L’évaporateur et le déflecteur de l’étage mono sont facilement accessibles en soulevant les condenseurs. Matériau : acier inox, n° de matériau 1.4301
  • Condenseurs (refroidisseurs) : 1er étage en acier inox, réf 1.4301 ; 2e étage avec déflecteur en verre DURAN / Borosilicaté 3.3
  • Éléments chauffants en acier inox, réf 1.4876
  • Alimentation en eau via une électrovanne intégrée avec raccord pour tuyau de pression d’eau d’1/2 pouce (intérieur Ø 12,7 mm)
  • Pression d’eau de refroidissement requise : >3 bar à max. 7 bar. Après la mise en marche de l’interrupteur principal, l’électrovanne ouvre l’alimentation en eau
  • Sortie d’eau de refroidissement avec raccord de tuyau de 3/4 pouce (Ø 19 mm intérieur)
  • L’eau qui n’a pas été condensée s’écoule à travers la sortie d’eau de refroidissement
  • Économie d’énergie grâce à la distillation de l’eau de refroidissement chauffée
  • Retrait du distillat : vanne d’arrêt en verre borosilicaté 3.3 avec piston en PTFE pour distillat mono, sortie avec écran de protection anti-poussière en verre borosilicaté 3.3 pour bi-distillat
  • Coupure d’eau basse : interrupteur à flotteur et coupure thermostatique de surchauffe
  • Le détecteur électronique d’impuretés éteint l’unité en cas d’impuretés de haut degré dans l’évaporateur du 1er étage, la lampe témoin rouge "Nettoyer" s’allume
  • Dégazage de dioxyde de carbone par évent sur les condenseurs
  • L’interrupteur principal et les lampes pilotes pour surveiller les deux étapes de distillation se trouvent à l’avant de l’unité
  • Boîtier en deux parties en acier galvanisé électrolytiquement, revêtu de poudre électrostatique de résine époxy ; partie supérieure facilement amovible grâce aux prises à libération rapide
  • Connexion d’alimentation via le câble de connexion
Spécification
Profondeur (métrique) 390mm
Alimentation électrique 400 V / 3ph / N / PE / 50...60 Hz / 11,5 kW ; courant triphasé
Capacité de chauffe (impériale) 8 l/h
Hauteur (métrique) 700mm
Matériau En acier inox / verre
Poids (métrique) 44.6 kg
Largeur (métrique) 700 mm
Type Double Distiller