Learn More
Eau, double distillation, sans pyrogène, Chem-Lab
Code produit 11983084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
Conditionnement:
10 LT
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11983084 5 L 5 LT
11963345 10 L 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11983084 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.0208.5000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conviennent à une utilisation en laboratoire. L’eau à double distillation sans pyrogène Chem-Lab a été ultra-purifiée pour éliminer les bactéries, les particules organiques et inorganiques, les virus, les minéraux, les sels et les métaux, à la LF < 5 μS. Conditionnés dans un récipient stérilisé pour préserver la pureté.
L’eau distillée est produite par ébullition d’eau, puis condensation de la vapeur dans un récipient propre, laissant derrière elle les contaminants solides. L’eau de double distillation produit un niveau de purification encore plus élevé. Elle est préparée en faisant bouillir lentement la vapeur d’eau condensée non contaminée obtenue par une ébullition lente antérieure.
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Poids de la formule 18,016g/mol
Filtré à travers LF lt; 5 mu;S
Traitement(s) Double-distillé
Densité 1.00g/mL
Quantité 5 L
Forme physique Liquide