Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC nanoViper™ simple et double nanoViper™ PepMap™ Neo
BIOPHARMA
Code produit 17447583 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 mm
150 mm
150 mm
500 mm
750 mm
Gamme de produits:
Double nanoViper
nanoViper simple
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Gamme de produits Conditionnement
17447583 150 mm Double nanoViper 1 pièce
17457583 500 mm Double nanoViper 1 pièce
17467583 750 mm Double nanoViper 1 pièce
30040296 150 mm nanoViper simple 1 unité
30040297 150 mm Double nanoViper 1 unité
30040298 750 mm nanoViper simple 1 unité
32108110 70 mm Double nanoViper 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17447583 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DNV75150PN
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Séparez les échantillons de cartographie peptidique complexes avec les colonnes Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC.
Séparez les échantillons de cartographie peptidique complexes avec les colonnes Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC. Ces colonnes sont dotées d’une connectivité rapide et d’une reproductibilité élevée et garantissent d’excellentes séparations. Nos colonnes Neo sont remplies à une pression plus élevée et offrent une capacité de pression de 1 500 bars, une meilleure homogénéité entre les colonnes et une efficacité accrue. Les milieux de colonne sont fabriqués et sélectionnés selon des normes rigoureuses et ajoutés à haute pression, ce qui permet d’améliorer la symétrie des pics, la résolution et la reproductibilité des pics entre les colonnes vous permettant ainsi d’obtenir une plus grande couverture des échantillons et de plus amples informations sur les échantillons.
Avantages des colonnes PepMap Neo
  • Connectivité exceptionnelle — Les colonnes Double nanoViper™ se connectent facilement.
  • Excellente reproductibilité — Des protocoles de fabrication précis pour le remplissage des milieux augmentent l’homogénéité entre les colonnes pour des analyses reproductibles au quotidien.
  • Excellente séparation — Le remplissage à très haute pression augmente l’efficacité de la colonne, ce qui vous permet de travailler à une pression allant jusqu’à 1 500 bar, pour une symétrie et une résolution des pics améliorées. Vous obtenez ainsi une capacité d’échantillon plus élevée pour plus d’informations sur les échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique, double nanoViper™
Diamètre (métrique) 75 μm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 22 000 psi (1500 bar)
Granulométrie 2 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 450 m2/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Double nanoViper
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 15%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Stainless Steel
Technique UHPLC
Description Double nanoViper™ PepMap™ Neo 2 μm C18 75 μm x 150 mm
À utiliser avec (application) Cartographie peptidique, LC-MS