Learn More
Brand™ Chambre de numération, schéma de Fuchs-Rosenthal, BLAUBRAND™ , Double précision sans clips
Code produit 15623997 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Profondeur (métrique):
0,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) unitSize
15623997 0,2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15623997 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 719805
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
BLAUBRAND™ qualité. Précision de mesure exceptionnelle. Qualité certifiée à 100 %.
  • La règle diffère des systèmes habituels pour la numération des cellules sanguines par sa grande surface de 16 mm2
  • La règle montre 16 grands carrés de 1 mm2 .
  • Chaque grand carré est subdivisé en 16 minicarrés avec des côtés de 0,25 mm et une surface de 0,0625 mm2
  • Cette chambre est fréquemment utilisée pour la numération des cellules dans le liquide céphalo-rachidien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Chambre de numération Fuchs-Rosenthal
Surface de culture 16 mm2
Approuvé CE Avec marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Profondeur (métrique) 0,2 mm