Learn More
Thermo Scientific™ Système d’adoucissement double WMS
Code produit 12726208 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
2 L/h
Capacité (métrique):
2 x 10 m³ à 10°dH
Stock de sel:
105 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Capacité (métrique) Stock de sel Conditionnement
12726208 2 L/h 2 x 10 m³ à 10°dH 105 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12726208 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 06.1284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6665.00€
    6250.00€ / 1 pièces
    Économisez 415.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Surveillez la quantité totale d’eau traitée grâce au contrôle électronique du volume intégré dans ce système d’adoucissement double.
Surveillez la quantité totale d’eau traitée grâce au contrôle électronique du volume intégré dans ce système d’adoucissement double Thermo Scientific™ Double Softening System WMS. Une fois la limite atteinte, le système se régénère automatiquement. Cette solution est idéale lorsqu’un approvisionnement continu en eau adoucie est nécessaire, pour les systèmes de grande capacité ou les systèmes d’alimentation en eau des cliniques. Cet adoucisseur d’eau prêt à connecter est conçu pour l’adoucissement de l’eau d’alimentation avant d’alimenter un système d’osmose inverse. L’adoucissement de l’eau élimine les ions durs tels que le calcium et le magnésium, ce qui prolonge la durée de vie de la membrane d’osmose inverse.
Double système adoucisseur
  • Le double système adoucisseur fournit un approvisionnement continu en eau adoucie
  • Les deux échangeurs d’ions permettent de garantir la disponibilité permanente d’eau adoucie
  • Un dispositif de contrôle électronique du volume permet de mesurer le volume dans l’adoucisseur. Lorsque la limite est atteinte, une régénération automatique est effectuée immédiatement après épuisement de la cartouche en cours
  • Les raccordements d’eau sont de type vanne automatique en cuivre R1 po. avec procédure de régénération à 4 étapes
  • Toutes les connexions d’eau sont de série en R1 pouce. ou R11/2 pouce
  • 230 V/50 Hz
Informations de commande :
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Système d’adoucissement double WMS – 100 – DF – ES
Capacité (métrique) 2 x 10 m³ à 10°dH
Débit 2 L/h
Type Système d’adoucissement de l’eau, WMS
Stock de sel 105 kg
Largeur (métrique) 1190 mm
Hauteur (métrique) 1320 mm
Profondeur (métrique) 500 mm