Learn More
Schneider Gerd™ Double spatule
Description
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Les deux formes d’extrémité offrent une polyvalence accrue
- Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 Paquets |
| Type de produit | Spatule à double extrémité |
| Largeur (métrique) de lame | 8 mm |
| Dimensions (L x l) | 130 x 8 mm |
| Longueur (métrique) | 130 mm |