Learn More
Usbeck™ Double cuillère
Code produit 10025491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
180 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10025491 180 mm 1 pièce
10380842 120 mm 1 pièce
10127201 250 mm 1 pièce
10137201 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10025491 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 3353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.75€
    5.44€ / 1 pièces
    Économisez 0.31€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Mesurer et transférer des produits chimiques avec précision. Usbeck™ La cuillère double est idéale pour mesurer et transférer des produits chimiques.
  • Acier inoxydable
  • Rigide
  • Poignée ronde
Spécification
Type de produit Spatule à extrémité à double cuillère
Largeur (métrique) de lame 17/25 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 180 mm