Learn More
Globe Scientific Capsules à double languette pour tubes de prélèvement sanguin, tubes en verre et plastique
Code produit 31923141 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Lavande
Naturel
Rouge
Vert
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Conditionnement:
6000 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31923141 Vert Tubes de 13 mm 6000 pièces
31923270 Gris Tubes de 13 mm 6000 pièces
31922638 Bleu Tubes de 13 mm 6000 pièces
31923272 Naturel Tubes de 13 mm 6000 pièces
31923275 Lavande Tubes de 13 mm 6000 pièces
31922775 Rouge Tubes de 13 mm 6000 pièces
31922744 Jaune Tubes de 13 mm 6000 pièces
31923256 Gris Tubes de 16 mm 6000 pièces
31922720 Bleu Tubes de 16 mm 6000 pièces
31923284 Naturel Tubes de 16 mm 6000 pièces
31923274 Vert Tubes de 16 mm 6000 pièces
31922665 Lavande Tubes de 16 mm 6000 pièces
31923419 Rouge Tubes de 16 mm 6000 pièces
31922844 Jaune Tubes de 16 mm 6000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 31923141 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 113140G
Expédition estimée: 11-01-2027
Les fermetures colorées à enclenchement sont un moyen efficace de refaire les tubes de prélèvement sanguin, les tubes à essai en verre et les tubes de culture en plastique.
  • Moulé avec précision à partir de LDPE
  • Il est livré avec deux languettes pour faciliter le retrait du capuchon
  • Assure une étanchéité étanche lors des centrifugations, agitations et procédures de réfrigération
  • Protège les échantillons contre la contamination croisée et les aérosols hautement infectieux
  • Codé par couleur pour une identification facile des échantillons
  • Couleur : vert
Spécification
Comprend 2 languettes de pouce
Type de produit Bouchon à clipser
Matériau LDPE
Couleur Vert
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Tubes de 13 mm
Jetable Single-use