Learn More
OHAUS™ Kit de plateforme double niveau
Code produit 15792549 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
32,4 x 25,4 cm
35,6 x 28 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15792549 32,4 x 25,4 cm 1 pièce
15712559 35,6 x 28 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15792549 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30400137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    147.49€ / 1 pièces
    Économisez 2.51€
    1% de réduction
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Kit de plateforme double niveau OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons et de la verrerie de laboratoire.
  • Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des racks pour tubes à essai
  • Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
  • Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
  • Les racks pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de plateforme double niveau
Matériau Acier inoxydable
Profondeur (impériale) 12,75 po
Profondeur (métrique) 32,40 cm
Dimensions (L x l) 32,4 x 25,4 cm
Longueur (impériale) 12,75 po
Longueur (métrique) 32,40 cm
Largeur (impériale) 10,00 po
Largeur (métrique) 25,40 cm
Description Kit de plateforme double niveau basculante SHRK04DG