Learn More
Tenak™ Rack à plateau double pour congélateurs verticaux, large
Code produit 12407020 Tous les produits TENAK Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
560 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 325 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
12407020 560 x 278 x 170 mm 1 pièce
12487020 680 x 278 x 325 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12407020 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE29420
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plateaux conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes.
  • Les plateaux doubles sont un rack avec deux tiroirs comprenant un couvercle avec une poignée sur le devant
  • Les plateaux doubles s’adaptent à n’importe quel congélateur
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Dimensions (L x l x H) 560 x 278 x 170 mm
Comprend Poignée et couvercle
Largeur (métrique) 278 mm