Learn More
Gilac™ Récipient à pâte
Code produit 17988491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
9 l
14 l
15 l
23 l
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Translucide
Vert
Dimensions (L x l x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
600 x 400 x 130 mm
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17988491 9 l Blanc 600 x 400 x 55 mm 1 pièce
17958491 14 l Bleu 600 x 400 x 76 mm 1 pièce
17928401 14 l Rouge 600 x 400 x 76 mm 1 pièce
17958401 14 l Blanc 600 x 400 x 76 mm 1 pièce
17998391 14 l Jaune 600 x 400 x 76 mm 1 pièce
17938561 15 l Bleu 600 x 400 x 90 mm 1 pièce
17928611 15 l Vert 600 x 400 x 90 mm 1 pièce
17938811 15 l Gris 600 x 400 x 90 mm 1 pièce
17978611 15 l Rouge 600 x 400 x 90 mm 1 pièce
17938611 15 l Jaune 600 x 400 x 90 mm 1 pièce
17948401 15 l Blanc 600 x 400 x 90 mm 1 pièce
17928561 15 l Translucide 600 x 400 x 90 mm 1 pièce
17958701 23 l Blanc 600 x 400 x 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17988491 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G179431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.53€
    13.23€ / 1 pièces
    Économisez 7.30€
    35% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Le récipient à pâte est idéal pour ranger la pâte, les pâtisseries et les moules à chocolat, avec des coins et un fond arrondis pour un nettoyage facile.
  • Boîte à pâte 600 x 400 mm, idéale pour le stockage de pâtes, pâtisseries, moules à chocolat...
  • Empilage avec et sans couvercle, capacité de hauteur d'empilage maximale.
  • Conception innovante pour encore plus de commodité :
    • Coins et fond arrondis pour un nettoyage facile.
    • Les côtés verticaux sans rebord intérieur évitent de marquer la pâte.
    • Toute la surface du conteneur est utilisable.
    • Le fond parfaitement plat permet à la pâte de se détacher facilement, sans perte ni résidus alimentaires.
    • Les renforts latéraux optimisés vous permettent de personnaliser les conteneurs avec votre logo.
    • Les angles extérieurs arrondis garantissent un environnement de travail sans dommages.
  • Le récipient translucide facilite le contrôle du contenu.
    • Permet de surveiller la levée de la pâte sans soulever le récipient.
Spécification
Type de produit Conteneur pour la préparation de la préparation
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 55 mm
Volume (impérial) 2,4 gal.
Volume (métrique) 9 l