Learn More
Gilac™ Récipient à pâte, GN 1/1
Code produit 17908921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
12 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17908921 12 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17908921 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G179921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.35€
    13.65€ / 1 pièces
    Économisez 6.70€
    32% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le récipient à pâte, GN 1/1, a des dimensions compactes, idéales pour les meubles gastronormes et les refroidisseurs de bacs.
  • Récipient à pâte de taille GN 1/1.
  • Dimensions compactes idéales pour les meubles gastronormes et les refroidisseurs de casseroles.
  • Pour les traiteurs et restaurateurs : caisse de stockage pour matières premières.
  • Empilables sans couvercle.
    • Peut être empilé jusqu'à une grande hauteur.
  • Fond plat facile à nettoyer.
Spécification
Type de produit Conteneur pour la préparation de la préparation
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 530 x 325 x 90 mm
Dimensions GN 1/1
Volume (impérial) 3,2 gal.
Volume (métrique) 12 l