Learn More
Witeg™ Homogénéisateur de tissus Dounce
Code produit 10254581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10254581 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10254581 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 5 553 722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    124.62€ / 1 pièces
    Économisez 25.38€
    16% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Pour des rendements maximaux en nucléine et en mitochondries avec des échantillons lisses.
  • En verre borosilicaté
  • Avec deux pilons pour la préparation initiale et finale
  • reproductibilité supérieure
  • Effets de chauffage très faibles et donc rendements élevés
  • Comprend un ensemble avec deux pilons, un tampon A large de 0,1 à 0,15 mm et un tampon B étroit de 0,03 à 0,08 mm.
  • Réservoir 15 x 94 mm
Specifications
Capacité (métrique) 15 ml
Dimensions (L x l) Réservoir : 15 x 94 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Rendements de nucléine et de mitochondries
Comprend Deux pilons, le tampon A et le tampon B
Type de produit Homogénéisateur de tissus Dounce