Learn More
Liveo™ Tubulure Pharma-50
Code produit 15427833
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,13 in
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1/4 in
5/8 in.
Épaisseur (impériale):
0,0625 po
0,125 po
Conditionnement:
1 pièce
50ft
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Épaisseur (impériale) unitSize
15427833 0,13 in 1/4 in 0,0625 po 50ft
15497833 3/8 in. 5/8 in. 0,125 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427833 Fournisseur Liveo™ Code fournisseur 9610500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure en silicone translucide de qualité pharmaceutique pour le traitement des liquides ultra-purs.
Conçue pour les applications nécessitant le transfert de liquides de haute pureté où la contamination est un sujet de préoccupation, en particulier les procédés de fabrication pharmaceutiques et biotechnologiques. Fabriqué à partir d'élastomère de silicone vulcanisé au platine résistant à la déchirure.
  • Surface hydrophobe
  • Hautement flexible et résiliente
  • Substances extractibles faibles ; ne donne pas de goût ni d’odeur
  • Ne contient pas de plastifiants organiques, de phtalates, d’additifs au latex, de sous-produits au peroxyde, de chlorophényles ou de BPC
  • Fonctionne dans une large gamme de températures
  • Stérilisez par autoclave, EtO ou rayons gamma
  • Dureté Shore A, 50
Non destinée à l’utilisation en milieu hospitalier ou en milieu hospitalier, ou à une utilisation comme implant.
Informations sur la commande
Scellée dans des sachets en polyéthylène à double enroulement, en bobines de 50 pieds. (15,2 m).
Compliance
Dépasse exigences de l’USP classe VI et satisfait à la monographie de Pharmacopée européenne Élastomère de silicone pour bouchons et tubes Fabriquée conformément aux BPF des produits pharmaceutiques en vrac par la FDA et certifié ISO 9002.
Spécification
Certifications/Conformité Dépasse les exigences du test du plastique USP classe VI et satisfait à la monographie de Pharmacopée européenne ldquo;Élastomère de silicone pour bouchons et tubesrdquo; Fabriquée conformément aux BPF des produits pharmaceutiques en vrac dans un établissement de soins de santé agréé par la FDA et certifié ISO 9002.
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,13 in
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (impériale) externe 1/4 in
Diamètre (métrique) externe 6,4 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Épaisseur (impériale) 0,0625 po
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (application) Pour le transfert de liquide ultra-pur
Pression maximale 21 psi