Learn More
Thermo Scientific Chemicals Graisse à vide élevée Dow Corning™
Code produit 15471977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 g (5,3 oz)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471977 150 g (5,3 oz) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15471977 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 044224.KT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.33€
    76.65€ / 1 pièces
    Économisez 11.68€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Utilisé comme graisse anti-grippage dans les joints en verre dépoli. Utilisé pour lubrifier les joints en caoutchouc synthétique et en silicone. Utilisé également pour lubrifier les vannes de robinets, les vannes de contrôle, les roulements de débitmètre, les robinets en céramique et les valves d’extincteur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Utilisé comme graisse anti-grippage dans les joints en verre dépoli. Également utilisé pour lubrifier les joints en caoutchouc synthétique et en silicone. Utilisé également pour lubrifier les vannes de robinets, les vannes de contrôle, les roulements de débitmètre, les robinets en céramique et les valves d’extincteur. De plus, il est utilisé pour lubrifier les équipements de traitement de l’eau, les équipements de laboratoire, les joints toriques sur les jumelles et les télescopes et pour prévenir l’apparition de buée sur les lentilles délicates.
Conditionnement Tube
Quantité 150 g (5,3 oz)
Température (métrique) De -40°C à 204°C
Poids (impériale) 5.3 oz.
Poids (métrique) 150 g