Learn More
Brady™ Cheville pour centre de sorbants SPC
Click to view available options
Longueur (métrique):
43 cm
106 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec le centre de sorbants SPC
- Choisissez une cheville de 43 ou 106 cm
- Pour rouleaux jusqu’à 38 ou102 cm sur centres de sorbants SPC
Spécification
Spécification
| Type | Kits SPC |
| À utiliser avec (équipement) | Rouleaux jusqu’à 38 cm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Longueur (métrique) | 43 cm |
| Poids (métrique) | 454 g |