Learn More
Dowex™ 1X2 100-200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399065 250 g 250g
11389065 50 g 50g
11309075 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399065 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14254.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9085-42-1
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132715
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
Nom IUPAC 1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Dowex™ 1X2 100-200 (Cl)
Odeur Amine-like
Quantité 250 g
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.