Learn More
Dowex™ 1X2-400, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656232 100 g Flacon en plastique 100g
10358480 500 g Flacon en plastique 500g
10056303 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10656232 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202971000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9085-42-1
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132715
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 1X2
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: on 70 Mesh (cumulative): <15%, through 270 Mesh: <15%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 0.6
Capacité de rétention d’eau Cl form: 70 to 80%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Merck Index 10, 2182
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC 1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure