Learn More
Dowex™ 1X2, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10422591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10422591 100 g Flacon en plastique 100g
10432591 500 g Flacon en plastique 500g
10184070 1 kg Flacon en plastique 1kg
10638503 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11966991 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10422591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202951000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9085-42-1
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132715
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 1X2
Forme physique Billes
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité de rétention d’eau 65 to 75% (Cl form)
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC 1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure