Learn More
Dowex Forme 1X4 chlorure, TRC
Code produit 30010913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010913 25 g 25g
30009084 10 g 10g
30006128 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010913 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD11194025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69011-19-4
Formule moléculaire (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x
Synonyme Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex 1X4 Chloride
Quantité 25 g