Learn More
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl)
Code produit 11369075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369075 1000 g 1kg
11349075 50 g 50g
11359075 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369075 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14257.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl) is used as an absorbent in solid phase extraction. It is used in anion-exchange chromatography for separation. It also finds application in fine chemical processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine AmberChrom 1X8 100-200 (Cl) est utilisée comme absorbant dans l’extraction en phase solide. Elle est utilisée en chromatographie échangeuse d’anions pour la séparation. Elle trouve aussi des applications dans les traitements chimiques fins.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12627-85-9
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132718
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
Nom IUPAC 1,4-diethenylbenzene 4-ethenyl-N,N,N-trimethylanilinium ethenylbenzene chloride
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau AmberChrom 1X8 100-200 (Cl)
Odeur Amine-like
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.