Learn More
Dowex™ 1X8-100, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dowex™ 1X8 |
| Forme physique | Poudre et/ou morceaux |
| Granulométrie | 15 % max. (on 35 mesh, cumulative) 15 % max. (through 80 mesh) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Capacité totale de volume | wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2 |
| Capacité de rétention d’eau | Cl form: 43 to 48% |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Nom IUPAC | 1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure |