Learn More
AmberChrom™ 1X8 200-400 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426820 250 g 250g
11416820 50 g 50g
11406820 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426820 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14258.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) is used for fine chemical processing. It is used to determine trace levels of rhodium and platinum in environmetntal and biological samples. It is also used in anion-exchange chromatography for separation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) est utilisée dans les traitements chimiques fins. Elle est utilisée afin de déterminer les niveaux de rhodium et de platine à l’état de trace dans des échantillons environnementaux et biologiques. Elle est également utilisée en chromatographie échangeuse d’anions pour la séparation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12627-85-9
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132718
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau AmberChrom 1X8 200-400 (Cl)
Odeur Amine-like
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure