Learn More
Dowex™ 1X8-200, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10790901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50 KG
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10790901 500 g 500g
10276400 100 g 100g
15110957 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10790901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203005000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12627-85-9
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132718
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 1X8
Forme physique Billes
Granulométrie 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh)
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Capacité de rétention d’eau Cl form: 39 to 45%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Couleur Beige à Blanc
Quantité 500 g
Nom IUPAC Chlorure de 1,4-diéthénylbenzène 4-éthényl-N,N,N-triméthylanilinium éthénylbenzène