Learn More
Dowex™ 1X8-200, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dowex™ 1X8 |
| Forme physique | Billes |
| Granulométrie | 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh) |
| Capacité totale de volume | wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2 |
| Capacité de rétention d’eau | Cl form: 39 to 45% |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Couleur | Beige à Blanc |
| Quantité | 2.5 kg |
| Nom IUPAC | Chlorure de 1,4-diéthénylbenzène 4-éthényl-N,N,N-triméthylanilinium éthénylbenzène |