Learn More
Dowex™ 1X8-400, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10679253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10679253 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10656602 100 g Flacon en plastique 100g
10676602 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10679253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203010025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12627-85-9
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132718
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 1X8
Forme physique Microbilles humides
Granulométrie 15 % max. (on 100 mesh, cumulative) 15 % max. (through 325 mesh)
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Capacité de rétention d’eau Cl form: 39 to 45%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Couleur Blanc à jaune
Merck Index 10, 2182
Quantité 2.5 kg
Nom IUPAC 1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure