Learn More
Dowex™ 50WX2 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398835 50 g 50g
11308845 250 g 250g
11318845 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398835 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13943.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12612-37-2
AmberChrom™ 50WX2 50-100 (H), is used as a catalyst for selective monotetrahydropyranylation of symmetrical diols and for selective monoesterification of dicarboxylic acids. It is also used to remove calcium from aqueous samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dowex™ 50WX2 50-100 (H) est utilisé comme catalyseur pour la monotétrahydropyranylation sélective de diols symétriques et pour la monoestérification sélective d’acides dicarboxyliques. Il est également utilisé pour éliminer le calcium des échantillons aqueux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12612-37-2
Numéro MDL MFCD00132722
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX2 50-100 (H)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.