Learn More
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H)
Product Code. 11318825
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1kg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11318825 250 g -
11308825 50 g 50g
11328825 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11318825 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13922.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.10€
    171.65€ / 250g
    Économisez 37.45€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 11119-67-8
AmberChrome™ 50WX8 Ion Exchange Resin) is used in separation medium for TLC and LPLC. It is also used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N Sulfuricacid when exhausted, is used as catalyst and in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dowex 50WX8 200-400 (H) est utilisé dans le milieu de séparation pour TLC et LPLC. Il est également utilisé comme résine de raclage et peut être régénéré par de l’acide 0,25N sulfuré lorsqu’il est épuisé, est utilisé comme catalyseur et dans des échantillons de fraction surnageant déionisant pour la chromatographie sur papier.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11119-67-8
Numéro MDL MFCD00132726
Nom IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Specifications
Nom chimique ou matériau AmberChrome™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
compliance-icons
Product Identifier
  • Dowex 50WX8 200-400 (H)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8