Learn More
Résine échangeuse d’ions Dowex™ 50WX8-400, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10143821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10143821 100 g Bouteille en plastique 100g
10431022 500 g Bouteille en plastique 500g
10454415 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10143821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335351000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 11119-67-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11119-67-8
Numéro MDL MFCD00132726
Nom IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX8
Forme physique Billes
Granulométrie 15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh)
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Capacité de rétention d’eau H form: 50 to 58%
Couleur Beige à marron
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
compliance-icons
Identifiant produit
  • DowexÒ 50WX8, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8