Learn More
Dowex 50X2-100, Résine échangeuse d'ions, ACROS Organics , TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dowex 50X2-100 |
| CAS | 12612-37-2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Ion-exchange Resin, ACROS Organics |